Learn More
Thermo Scientific Chemicals RITA, activateur p53 III
Code produit. 15436869
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Un dérivé du thiophène tricyclique perméable aux cellules, p53-ciblage
A cell-permeable, p53-targeting, tricyclic thiophene derivative
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 213261-59-7
Formule moléculaire C14H12O3S2
Synonyme 5,5′-(2,5-Furandiyl)bis-2-thiophèneméthanol ; NSC 652287
Spécification
Quantité 1 mg
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un dérivé du thiophène tricyclique perméable aux cellules, p53-ciblage
Poids de la formule 292,40g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide cristallin