Learn More
Ansell Gants anti-eau / résistants aux produits chimiques revêtus de PVC R074 Ringers
Développé avec la technologie F3 de Ringer™ et la conception TPR brevetée pour une dextérité et un confort accrus. Le revêtement en PVC texturé sur la paume améliore les capacités de préhension, tout en offrant une résistance chimique.
755.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 5
Certifications / conformité (Europe) EN 374_2003 Microorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material PVC
Couleur Rouge Hi-Vis
Cut Resistance Rating ANSI A3
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
16679063
Afficher les documents
Ansell
074-08
S
755.00€
12 paires
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16689063
Afficher les documents
Ansell
074-10
L
755.00€
12 paires
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16699063
Afficher les documents
Ansell
074-12
2XL
755.00€
12 paires
Expédition estimée: 27-05-2025
Description
  • Protection antichoc en caoutchouc thermoplastique (TPR) au dos de la main
  • Enduction PVC exclusive offrant une résistance aux liquides et aux produits chimiques
  • Enduction sur paume adhérisée durable pour une préhension améliorée
  • Certification CE EN ISO 13997 : niveau C de résistance à la coupure
  • Certification EN 374-1 : A (méthanol) J (n-Heptane) K (soude caustique 40 %) L (acide sulfurique 96 %) M (acide nitrique) O (ammoniaque)
  • Résistance à la coupure de niveau A3 en vertu de la norme ANSI/ISEA 105
  • Couleurs haute visibilité pour une sécurité accrue
  • Manchette courte style crispin évitant toute pénétration de débris et de liquide dans le gant
Spécification
Spécification
ANSI 5
PVC
ANSI A3
Fibres d’aramide DuPont™
Type A
Oui
R-074
EN 374_2003 Microorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
Rouge Hi-Vis
Entièrement texturés
4X41CP
AJKLMO
Manchette
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants anti-eau / résistants aux produits chimiques revêtus de PVC R074 Ringers