Learn More
Ansell Ringers R074 PVC-Coated Chemical Resistant/Waterproof Impact Gloves
Click to view available options
Dimensions:
S
L
2XL
Description
- Protection contre les chocs TPR sur le dessus de la main et sur la longueur totale des doigts
- Le revêtement en PVC est étanche et offre une résistance aux produits chimiques
- La doublure intérieure offre une résistance dans l’ensemble du gant
- Le revêtement de paume durable améliore les capacités de préhension
- Le manchette courte de style gantelet empêche les débris des mains
- Niveau 1 Contact Puissance thermique nominale à une exposition externe de 100°C, conformément à la méthode d’essai EN 407
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 374_2003 Microorganisme, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | PVC |
Couleur | Rouge Hi-Vis |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Finition externe | Entièrement texturés |
Matériau | Fibres d’aramide DuPont™ |
Dimensions | 2XL |
Norme EN388 | 4X41CP |
EN ISO 374-1 | Type A |