Learn More
Kartell™ Bacs à photos en PVC au fond rainuré
Empilables grâce à leurs côtés inclinés. Les bacs à photos en PVC à fond rainuré Kartell™ possèdent une base rainurée pour un usage photographique.
83.54€ - 549.00€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15865507
|
Kartell™
0028100 |
Intérieur : 250 x 200 x 60 mm ; extérieur : 302 x 250 x 60 mm |
224.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15875507
|
Kartell™
0028200 |
Intérieur : 320 x 260 x 70 mm ; extérieur : 385 x 325 x 75 mm |
294.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15885507
|
Kartell™
0028300 |
Intérieur : 350 x 300 x 80 mm ; extérieur : 420 x 375 x 85 mm |
341.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15895507
|
Kartell™
0028400 |
Intérieur : 430 x 330 x 90 mm ; extérieur : 505 x 405 x 95 mm |
510.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10060711
|
Kartell™
284 |
Intérieur : 430 x 330 x 90 mm ; extérieur : 505 x 405 x 95 mm | N/A | ||||||
15805517
|
Kartell™
0028500 |
Intérieur : 520 x 420 x 90 mm ; extérieur : 600 x 495 x 100 mm |
391.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15815517
|
Kartell™
0028800 |
Intérieur : 540 x 420 x 180 mm ; extérieur : 635 x 515 x 190 mm |
549.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10274471
|
Kartell™
0028600 |
Intérieur : 675 x 530 x 100 mm ; extérieur : 765 x 620 x 110 mm |
148.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Empilables grâce à leurs côtés inclinés.Les bacs à photos en PVC à fond rainuré Kartell™ possèdent une base rainurée pour un usage photographique.
- En PVC pour une excellente robustesse et résistance chimique
- Température recommandée max. : 65°C ; le PVC peut être utilisé à 75°C sur de courtes périodes
- Les côtés inclinés permettent l’empilement des bacs
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Blanc | |
PVC | |
1 pièce |