Learn More
Kartell™ Bacs à photos en PVC au fond rainuré
Empilables grâce à leurs côtés inclinés. Les bacs à photos en PVC à fond rainuré Kartell™ possèdent une base rainurée pour un usage photographique.
Marque: Kartell™ 0028800
355.82 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Empilables grâce à leurs côtés inclinés.Les bacs à photos en PVC à fond rainuré Kartell™ possèdent une base rainurée pour un usage photographique.
- En PVC pour une excellente robustesse et résistance chimique
- Température recommandée max. : 65°C ; le PVC peut être utilisé à 75°C sur de courtes périodes
- Les côtés inclinés permettent l’empilement des bacs
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Intérieur : 540 x 420 x 180 mm ; extérieur : 635 x 515 x 190 mm | |
190 mm (extérieur), 180 mm (intérieur) | |
PVC | |
420 mm (intérieur), 515 mm (extérieur) | |
Rectangulaires |
Blanc | |
540 mm (intérieur), 635 mm (extérieur) | |
Plateau profond | |
1 pièce |