Learn More
Sel disodique d’acide rhodizonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.20€ - 642.00€
Identifiants chimiques
CAS | 523-21-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6Na2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 214.04 |
Numéro MDL | MFCD00001650 |
Clé InChI | SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate |
CID PubChem | 68225 |
Nom IUPAC | disodium ; 3,4,5,6-tétraoxocyclohexène-1,2-diolate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O |
Description
Determining sulfate radical by barium chloride titration with rhodizonic acid disodium salt test paper as indicator has been established. Staining of thin sections for quick identification of quartz, potash feldspar and plagioclase is usually done with sodium hexanitrocobaltate (III) and rhodizonic acid disodium salt. N-allyl-N?-(sodium p-phenyl-sulfonate)thiourea is used for eliminating the interference of Ag +?Au 3+?Hg 2+in the identification of Sr 2+ using Rhodizonic acid disodium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa détermination du radical sulfate par titratrion de chlorure de baryum avec du papier de test de sel disodique à l’acide rhodizonique comme indicateur a été établi. La coloration de coupes minces pour l’identification rapide du quartz, du feldspath potassique et de la plagioclase se fait généralement avec l’hexanitrocobalt de sodium (III) et le sel disodique d’acide rhodizonique. Le N-allyl-N′-(p-phényl-sulfonate de sodium)thiourée est utilisé pour éliminer l’interférence de l’Ag +?Au 3+?Hg 2+dans l’identification de Sr 2+ à l’aide de sel disodique d’acide rhodizonique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
523-21-7 | |
214.04 | |
SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L | |
68225 | |
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O |
C6Na2O6 | |
MFCD00001650 | |
sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate | |
disodium ; 3,4,5,6-tétraoxocyclohexène-1,2-diolate |
Spécification
Rhodizonic acid disodium salt | |
>300°C | |
C6Na2O6 | |
5181379 | |
sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate | |
SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; 3,4,5,6-tétraoxocyclohexène-1,2-diolate | |
68225 | |
98% |
523-21-7 | |
Odorless | |
MFCD00001650 | |
14,8670 | |
Soluble in water. | |
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O | |
214.04 | |
214.04 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-340-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only