Learn More
Sel disodique d’acide rhodizonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433167
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Determining sulfate radical by barium chloride titration with rhodizonic acid disodium salt test paper as indicator has been established. Staining of thin sections for quick identification of quartz, potash feldspar and plagioclase is usually done with sodium hexanitrocobaltate (III) and rhodizonic acid disodium salt. N-allyl-N?-(sodium p-phenyl-sulfonate)thiourea is used for eliminating the interference of Ag +?Au 3+?Hg 2+in the identification of Sr 2+ using Rhodizonic acid disodium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La détermination du radical sulfate par titratrion de chlorure de baryum avec du papier de test de sel disodique à l’acide rhodizonique comme indicateur a été établi. La coloration de coupes minces pour l’identification rapide du quartz, du feldspath potassique et de la plagioclase se fait généralement avec l’hexanitrocobalt de sodium (III) et le sel disodique d’acide rhodizonique. Le N-allyl-N′-(p-phényl-sulfonate de sodium)thiourée est utilisé pour éliminer l’interférence de l’Ag +?Au 3+?Hg 2+dans l’identification de Sr 2+ à l’aide de sel disodique d’acide rhodizonique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 523-21-7
Formule moléculaire C6Na2O6
Poids moléculaire (g/mol) 214.04
Numéro MDL MFCD00001650
Clé InChI SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate
CID PubChem 68225
Nom IUPAC disodium pentaoxocyclohexan-1-id-1-olate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodizonic acid disodium salt
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 5181379
Merck Index 14,8670
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 214.04
Pourcentage de pureté 98%