Learn More
Oxyde de rhodium(IV), Rh 75,2-77,4 %
sur devis
Identifiants chimiques
CAS | 12137-27-8 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.904 |
Numéro MDL | MFCD00016312 |
Clé InChI | KZYDBKYFEURFNC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | rhodium iv oxide, rhodium oxide rho2, rhodium dioxide, rho2 |
CID PubChem | 82936 |
Nom IUPAC | dioxorhodium |
SMILES | O=[Rh]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15402827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047002.MD |
250 mg |
sur devis
250mg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15492817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047002.03 |
1 g |
sur devis
1g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
12137-27-8 | |
134.904 | |
KZYDBKYFEURFNC-UHFFFAOYSA-N | |
82936 | |
O=[Rh]=O |
O2Rh | |
MFCD00016312 | |
rhodium iv oxide, rhodium oxide rho2, rhodium dioxide, rho2 | |
dioxorhodium |
Spécification
Rhodium(IV) oxide | |
Noir | |
O2Rh | |
rhodium iv oxide, rhodium oxide rho2, rhodium dioxide, rho2 | |
KZYDBKYFEURFNC-UHFFFAOYSA-N | |
dioxorhodium | |
82936 | |
Rh 75.2 to 77.4% | |
Hygroscopic |
12137-27-8 | |
Poudre | |
MFCD00016312 | |
It is insoluble in aqua regia. | |
O=[Rh]=O | |
134.904 | |
134.9 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-237-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante