Learn More
Oxyde de rhodium(IV), Rh 75,2-77,4 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodium(IV) oxide |
Couleur | Noir |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | It is insoluble in aqua regia. |
Poids de la formule | 134.9 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Rh 75.2 to 77.4% |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Hygroscopic |