Learn More
Nitrate de rhodium(III), solution, environ 10 % (p/v) Rh dans 20-25 % en poids de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
480.00€ - 2150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10139-58-9, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | N3O9Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 288.92 |
Numéro MDL | MFCD00011202 |
Clé InChI | VXNYVYJABGOSBX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | rhodium nitrate, rhodium iii nitrate, rhodium trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt, rhodium 3+ trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt 3:1, nitric acid,rhodium 3+ salt 3:1, rhodiumtrinitrate, rhodium +3 nitrate, acmc-20ajsk |
CID PubChem | 150190 |
Nom IUPAC | rhodium(3 +) ; trinitrate |
SMILES | [Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10139-58-9, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
288.92 | |
VXNYVYJABGOSBX-UHFFFAOYSA-N | |
150190 | |
[Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
N3O9Rh | |
MFCD00011202 | |
rhodium nitrate, rhodium iii nitrate, rhodium trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt, rhodium 3+ trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt 3:1, nitric acid,rhodium 3+ salt 3:1, rhodiumtrinitrate, rhodium +3 nitrate, acmc-20ajsk | |
rhodium(3 +) ; trinitrate |
Spécification
Rhodium(III) nitrate | |
10139-58-9, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Solution | |
Rh(NO3)3 | |
rhodium nitrate, rhodium iii nitrate, rhodium trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt, rhodium 3+ trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt 3:1, nitric acid,rhodium 3+ salt 3:1, rhodiumtrinitrate, rhodium +3 nitrate, acmc-20ajsk | |
[Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
288.92 | |
288.92 | |
1.29 |
Solution, ca.10% (w/w) Rh in 20-25 weight% HNO3 | |
Marron-orange à Marron-rouge | |
N3O9Rh | |
MFCD00011202 | |
VXNYVYJABGOSBX-UHFFFAOYSA-N | |
rhodium(3 +) ; trinitrate | |
150190 | |
20 to 25% (HNO3) (w/w), 10 to 14% (Rh) (w/v) | |
1.2900g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un mélange avec des combustibles.
En cas de
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-397-6
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche