Learn More
Nitrate de rhodium(III), solution, environ 10 % (p/v) Rh dans 20-25 % en poids de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 mL
10 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodium(III) nitrate |
Note relative au nom | Solution, ca.10% (w/w) Rh in 20-25 weight% HNO3 |
Couleur | Marron-orange à Marron-rouge |
Forme physique | Solution |
Quantité | 2 mL |
Formule linéaire | Rh(NO3)3 |
Poids de la formule | 288.92 |
Pourcentage de pureté | 20 to 25% (HNO3) (w/w), 10 to 14% (Rh) (w/v) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Gravité spécifique | 1.29 |