Learn More
Chlorure de rhodium(III) hydraté, Rh 38,5-45,5 %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 4796.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20765-98-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.26 |
Numéro MDL | MFCD00149839 |
Clé InChI | SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | Rhodium trichloride hydrate |
Nom IUPAC | rhodium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011032.01 |
0.25 g |
312.00€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011032.03 |
1 g |
1197.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011032.06 |
5 g |
4796.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11365819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011032.14 |
25 g |
sur devis
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
20765-98-4 | |
209.26 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
rhodium(3+) trichloride |
Cl3Rh | |
MFCD00149839 | |
Rhodium trichloride hydrate | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Spécification
Rhodium(III) chloride hydrate | |
Rh 38.5-45.5% | |
Rouge | |
38.5 to 45.5% | |
MFCD00149839 | |
Soluble in alcohol and water. Slightly soluble in acetone. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] | |
209.26 | |
Hygroscopic |
100°C (decomposition) | |
20765-98-4 | |
Cristalline | |
Cl3Rh | |
Rhodium trichloride hydrate | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
rhodium(3+) trichloride | |
209.26 (Anhydrous) | |
Dark red crystals |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des vêtements de protection, des gants et un équipement de protection des yeux / du visage adaptés.Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
P201-P202-P234-P264b-P270-P281-P301+P312-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P390-P501c
H290-H302-H318-H341
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche