Learn More
Chlorure de rhodium(III) hydraté, Rh 38,5-45,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodium(III) chloride hydrate |
Point de fusion | 100°C (decomposition) |
Note relative au nom | Rh 38.5-45.5% |
Couleur | Rouge |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 0.25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 38.5 to 45.5% |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol and water. Slightly soluble in acetone. |
Poids de la formule | 209.26 (Anhydrous) |
Sensibilité | Hygroscopic |