Learn More
Dimère d’octanoate de rhodium(II), Thermo Scientific Chemicals
343.00€
Identifiants chimiques
CAS | 73482-96-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C32H60O8Rh2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 778.635 |
Numéro MDL | MFCD00064724 |
Clé InChI | FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | chloro 1,2,3-eta-3-phenyl-2-propenyl 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazol-2-ylidene palladium ii |
CID PubChem | 131858392 |
Nom IUPAC | octanoate de rhodium(2+) |
SMILES | CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].[Rh+2].[Rh+2] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
73482-96-9 | |
778.635 | |
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J | |
131858392 | |
CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].[Rh+2].[Rh+2] |
C32H60O8Rh2 | |
MFCD00064724 | |
chloro 1,2,3-eta-3-phenyl-2-propenyl 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazol-2-ylidene palladium ii | |
octanoate de rhodium(2+) |
Spécification
Rhodium(II) octanoate dimer | |
Vert | |
C32H60O8Rh2 | |
MFCD00064724 | |
Soluble in hot alcohol, dichloromethane, toluene and acetic acid, slightly soluble in alcohol | |
CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].[Rh+2].[Rh+2] | |
778.635 | |
778.63 |
73482-96-9 | |
Poudre | |
[Rh[CH3(CH2)6CO2]2]2 | |
chloro 1,2,3-eta-3-phenyl-2-propenyl 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazol-2-ylidene palladium ii | |
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J | |
octanoate de rhodium(2+) | |
131858392 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche