Learn More
Dimère d’octanoate de rhodium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319147
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73482-96-9
Formule moléculaire C32H60O8Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 778.635
Numéro MDL MFCD00064724
Clé InChI FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Synonyme chloro 1,2,3-eta-3-phenyl-2-propenyl 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazol-2-ylidene palladium ii
CID PubChem 131858392
Nom IUPAC octanoate de rhodium(2+)
SMILES CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].[Rh+2].[Rh+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(II) octanoate dimer
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Formule linéaire [Rh[CH3(CH2)6CO2]2]2
Informations sur la solubilité Soluble in hot alcohol, dichloromethane, toluene and acetic acid, slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 778.63