Learn More
Acétate de rhodium(II), dimère, 99,99 % (analyse de métaux), Rh 46,2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™
Utilisation dans la cyclopropanation des alcènes
sur devis - 1108.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15956-28-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O8Rh2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 441.99 |
Numéro MDL | MFCD00003538 |
Clé InChI | VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium |
CID PubChem | 122130469 |
SMILES | C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11380709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010560.01 |
0.25 g |
286.00€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11370709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010560.03 |
1 g |
1108.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11360709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010560.06 |
5 g |
sur devis
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15956-28-2 | |
441.99 | |
VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N | |
122130469 |
C8H12O8Rh2 | |
MFCD00003538 | |
rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium | |
C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4 |
Spécification
Rhodium(II) acetate, dimer | |
Rh 46.2% min. | |
Vert | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00003538 | |
Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol | |
C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4 | |
441.99 | |
441.99 | |
Green powder |
205°C | |
15956-28-2 | |
Poudre | |
C8H12O8Rh2 | |
rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium | |
VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N | |
bis(λ²-rhodium(2+)) tetraacetate | |
122130469 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 240-084-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VI9361000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche