Learn More
Acétate de rhodium(II), dimère, 99,99 % (analyse de métaux), Rh 46,2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™
Code produit. 11360709
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Utilisation dans la cyclopropanation des alcènes
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15956-28-2
Formule moléculaire C8H12O8Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 441.99
Numéro MDL MFCD00003538
Clé InChI VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
CID PubChem 122130469
SMILES C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(II) acetate, dimer
Point de fusion 205°C
Note relative au nom Rh 46.2% min.
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol
Nom IUPAC rhodium(2+);tétraacétate
Poids de la formule 441.99
Odeur Odorless
Aspect Green powder