Learn More
Acétate de rhodium(II), dimère, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
114.00€ - 2088.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15956-28-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O8Rh2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 441.99 |
Numéro MDL | MFCD00003538 |
Clé InChI | VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium |
CID PubChem | 122130469 |
SMILES | C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358176
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15152.MC |
100 mg |
114.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338176
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15152.ME |
500 mg |
572.00€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348176
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15152.04 |
2 g |
2088.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsCatalyseur pour la cyclopropanation des alcènes, l’oxydation des alcools, les réactions de cyclisation impliquant des groupes ɑ-diazo-carbonyles, l’insertion dans des liaisons C-H et X-H (X-H étant NH ou SH ou OH) et pour la formation de ylide. Plus réactif et utile pour différencier les ribonucléosides et les désoxynucléosides. Il est également utilisé dans la fonctionnalisation des fullerènes en polymères. Catalyseur efficace pour le transfert d’hydrogène du 2-propanol à la cyclohexanone et à d’autres composés non saturés.
Solubilité
Soluble dans une solution aqueuse comme l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol
Remarques
Stable dans des conditions normales
Identifiants chimiques
15956-28-2 | |
441.99 | |
VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N | |
122130469 |
C8H12O8Rh2 | |
MFCD00003538 | |
rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium | |
C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4 |
Spécification
Rhodium(II) acetate | |
dimer | |
C8H12O8Rh2 | |
MFCD00003538 | |
Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol | |
C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4 | |
441.99 | |
441.99 | |
Odorless |
205°C | |
15956-28-2 | |
[Rh(CO2CH3)2]2 | |
rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium | |
VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N | |
Tétraacétate de bis(λ²-rhodium(2+)) | |
122130469 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 240-084-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VI9361000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche