Learn More
Acétate de rhodium(II), dimère, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338176
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Catalyseur pour la cyclopropanation des alcènes, l’oxydation des alcools, les réactions de cyclisation impliquant des groupes ɑ-diazo-carbonyles, l’insertion dans des liaisons C-H et X-H (X-H étant NH ou SH ou OH) et pour la formation de ylide. Plus réactif et utile pour différencier les ribonucléosides et les désoxynucléosides. Il est également utilisé dans la fonctionnalisation des fullerènes en polymères. Catalyseur efficace pour le transfert d’hydrogène du 2-propanol à la cyclohexanone et à d’autres composés non saturés.
Solubilité
Soluble dans une solution aqueuse comme l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol
Remarques
Stable dans des conditions normales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15956-28-2
Formule moléculaire C8H12O8Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 441.99
Numéro MDL MFCD00003538
Clé InChI VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
CID PubChem 122130469
SMILES C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(II) acetate
Point de fusion 205°C
Note relative au nom dimer
Quantité 500 mg
Formule linéaire [Rh(CO2CH3)2]2
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol
Nom IUPAC bis(λ²-rhodium(2+)) tetraacetate
Poids de la formule 441.99
Pourcentage de pureté ≥98%