Learn More
Rhodium sur oxyde d’aluminium, Rh 5 %, poudre, Thermo Scientific Chemicals
606.90€ - 1970.70€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-16-6, 1344-28-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.91 |
Numéro MDL | MFCD00011201 MFCD03458392 |
Clé InChI | MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac |
CID PubChem | 23948 |
ChEBI | CHEBI:33359 |
Nom IUPAC | rhodium |
SMILES | [Rh] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-16-6, 1344-28-1 | |
102.91 | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
23948 | |
rhodium |
Rh | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac | |
CHEBI:33359 | |
[Rh] |
Spécification
Rhodium on alumina | |
2072.0°C | |
Rh | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac | |
[Rh] | |
102.91 | |
CHEBI:33359 | |
Flacon en verre |
7440-16-6, 1344-28-1 | |
3147.0°C | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
rhodium | |
23948 | |
102.91 |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche