Learn More
Acétate de rhodium, environ 40 % Rh, marron, soluble dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
996.00€ - 4081.00€
Identifiants chimiques
CAS | 42204-14-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3O2Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.95 |
Numéro MDL | MFCD03410291 |
Clé InChI | NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | rhodium 3+ ion acetate |
CID PubChem | 3660445 |
Nom IUPAC | Acide acétique ; rhodium |
SMILES | [Rh].CC([O-])=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
42204-14-8 | |
161.95 | |
NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M | |
3660445 | |
[Rh].CC([O-])=O |
C2H3O2Rh | |
MFCD03410291 | |
rhodium 3+ ion acetate | |
Acide acétique ; rhodium |
Spécification
Rhodium acetate | |
42204-14-8 | |
Poudre | |
Rh(CO2CH3)x | |
rhodium 3+ ion acetate | |
NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M | |
Acide acétique ; rhodium | |
3660445 | |
∼40% (Rh) | |
Flacon en verre |
ca. 40% Rh | |
Marron | |
C2H3O2Rh | |
MFCD03410291 | |
Solubility in water: soluble | |
[Rh].CC([O-])=O | |
161.95 | |
130.96 | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Déclaration GHS P
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 255-707-9