Learn More
Acétate de rhodium, environ 40 % Rh, marron, soluble dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10247413
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42204-14-8
Formule moléculaire C2H3O2Rh
Poids moléculaire (g/mol) 161.95
Numéro MDL MFCD03410291
Clé InChI NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rhodium 3+ ion acetate
CID PubChem 3660445
Nom IUPAC acetate rhodium
SMILES [Rh].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium acetate
Note relative au nom ca. 40% Rh
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Formule linéaire Rh(CO2CH3)x
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 130.96
Pourcentage de pureté ∼40% (Rh)