Learn More
Rhodium, 1 % sur poudre de polyéthylèneimine/SiO2, Thermo Scientific™
sur devis - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-16-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.91 |
Numéro MDL | MFCD00011201 MFCD03458392 |
Clé InChI | MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac |
CID PubChem | 23948 |
ChEBI | CHEBI:33359 |
Nom IUPAC | rhodium |
SMILES | [Rh] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7440-16-6 | |
102.91 | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
23948 | |
rhodium |
Rh | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac | |
CHEBI:33359 | |
[Rh] |
Spécification
Platinum | |
7440-16-6 | |
Rh | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
rhodium | |
23948 | |
Odorless |
1% on polyethyleneimine/SiO2 | |
Poudre | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
Insoluble in water. | |
[Rh] | |
102.91 | |
CHEBI:33359 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H332-H335
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 231-125-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante