Learn More
Rhodium, 1 % sur poudre de polyéthylèneimine/SiO2, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum |
Note relative au nom | 1% on polyethyleneimine/SiO2 |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Odeur | Odorless |