Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, 99 %, pure, grade laser
50.20€ - 266.00€
Identifiants chimiques
CAS | 989-38-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H31ClN2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 479.017 |
Numéro MDL | MFCD00012665 |
Clé InChI | VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | C.I. 45160, Basic Red 1 |
CID PubChem | 51358423 |
Nom IUPAC | Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorure |
SMILES | [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10732792
|
Thermo Scientific Chemicals
419025000 |
500 mg |
50.20€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10657381
|
Thermo Scientific Chemicals
419020010 |
1 g |
64.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11956931
|
Thermo Scientific Chemicals
419020050 |
5 g |
266.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
989-38-8 | |
479.017 | |
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N | |
51358423 | |
[H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-] |
C28H31ClN2O3 | |
MFCD00012665 | |
C.I. 45160, Basic Red 1 | |
Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorure |
Spécification
Rhodamine 6G | |
989-38-8 | |
C28H31ClN2O3 | |
18, V,12, 283 | |
Solubility in water: soluble. | |
[H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-] | |
479.017 | |
479.01 | |
Pures |
290.0°C | |
99% | |
MFCD00012665 | |
C.I. 45160, Basic Red 1 | |
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N | |
Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorure | |
51358423 | |
99% | |
Flacon en verre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Rhodamine 6G
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only