Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, 99 %, pure, grade laser
Code produit. 10732792
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 989-38-8
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 479.017
Numéro MDL MFCD00012665
Clé InChI VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 45160, Basic Red 1
CID PubChem 51358423
Nom IUPAC Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorure
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine 6G
Point de fusion 290.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 479.01
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine 6G
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.