Learn More
Oxyde de rhénium(VI), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Oxyde de rhénium (VI), O3Re, numéro CAS-1314-28-9, oxyde de rhénium vi à base de traces de métaux 1 g, oxyde de rhénium vi, trioxyde de rhénium, rhénia, oxyde de rhénium reo3, reo3, unii-fet0y2c413, 5 g, 99,9 % (base de métaux), 400°C (décomposition), 215-228-8, 236,2, YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N, trioxorhenium
206.00€ - 1844.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-28-9 |
---|---|
Formule moléculaire | O3Re |
Poids moléculaire (g/mol) | 234.204 |
Numéro MDL | MFCD00016306 |
Clé InChI | YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g |
CID PubChem | 102110 |
Nom IUPAC | Trioxyde de rhénium |
SMILES | O=[Re](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
062109.03 |
1 g | |||||||
11304779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
062109.06 |
5 g |
913.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346319
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
062109.14 |
25 g |
1844.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rhenium(VI) oxide is involved as a catalyst for the hydrogenation of carboxylic acids and carboxamides. It is involved in the alkene epoxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-28-9 | |
234.204 | |
YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N | |
102110 | |
O=[Re](=O)=O |
O3Re | |
MFCD00016306 | |
rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g | |
Trioxyde de rhénium |
Spécification
400°C (decomposition) | |
1314-28-9 | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD00016306 | |
Insoluble in water. | |
O=[Re](=O)=O | |
234.204 | |
236.2 |
Rhenium(VI) oxide | |
Poudre | |
O3Re | |
rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g | |
YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N | |
Trioxyde de rhénium | |
102110 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-228-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only