Learn More
Oxyde de rhénium(VI), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304779
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Oxyde de rhénium (VI), O3Re, numéro CAS-1314-28-9, oxyde de rhénium vi à base de traces de métaux 1 g, oxyde de rhénium vi, trioxyde de rhénium, rhénia, oxyde de rhénium reo3, reo3, unii-fet0y2c413, 5 g, 99,9 % (base de métaux), 400°C (décomposition), 215-228-8, 236,2, YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N, trioxorhenium
Rhenium(VI) oxide is involved as a catalyst for the hydrogenation of carboxylic acids and carboxamides. It is involved in the alkene epoxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-28-9
Formule moléculaire O3Re
Poids moléculaire (g/mol) 234.204
Numéro MDL MFCD00016306
Clé InChI YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g
CID PubChem 102110
Nom IUPAC Trioxyde de rhénium
SMILES O=[Re](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 400°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Rhenium(VI) oxide
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 236.2
Sensibilité Moisture sensitive