Learn More
Thermo Scientific™ Raccords en PEEK à deux pièces RheFlex™
Les raccords PEEK à deux pièces Thermo Scientific™ RheFlex™ fournissent des connexions inertes et sans métal.
37.10€ - 59.05€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tubulure en PEEK |
---|---|
Matériau | PEEK |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11909234
|
Thermo Scientific™
6000-051 |
Férules de rechange | N/A | ||||||
11919234
|
Thermo Scientific™
6000-054 |
Jeu de raccords, longueur standard | N/A | ||||||
10669865
|
Thermo Scientific™
6000-055 |
Jeu de raccords, court | N/A | ||||||
11959214
|
Thermo Scientific™
6000-066 |
Jeu de raccords, X-Long | N/A | ||||||
Description
Les raccords PEEK à deux pièces Thermo Scientific™ RheFlex™ fournissent des connexions inertes et sans métal.
- L'arrière-plan fendu de la ferrule est serré sur le tube par la surface conique d'accouplement de l'écrou
- Peut être utilisé sur des tubes en métal ou en plastique de 1/16 in. De manière fiable jusqu'à 5 000 psi
- Ferrule et écrou réutilisables
Spécification
Tubulure en PEEK | |
PEEK |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.