Learn More
Thermo Scientific™ Raccords en PEEK à deux pièces RheFlex™
Les raccords PEEK à deux pièces Thermo Scientific™ RheFlex™ fournissent des connexions inertes et sans métal.
Marque: Thermo Scientific™ 6000-054
Description
Les raccords PEEK à deux pièces Thermo Scientific™ RheFlex™ fournissent des connexions inertes et sans métal.
- L'arrière-plan fendu de la ferrule est serré sur le tube par la surface conique d'accouplement de l'écrou
- Peut être utilisé sur des tubes en métal ou en plastique de 1/16 in. De manière fiable jusqu'à 5 000 psi
- Ferrule et écrou réutilisables
Spécification
Jeu de raccords, longueur standard | |
1/16 po Jeu de raccords standard ; 5/Pk. | |
Tubulure en PEEK | |
PEEK |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.