Learn More
Cytiva Colonnes RESSOURCE™ et SOURCE™ 15, et 5RPC
Chromatographie en phase inverse haute performance
423.00€ - 1136.00€
Spécification
Type de ligand | Surface de matrice |
---|---|
Forme des particules | Taille unique |
Granulométrie | ∼15 μm |
pH | 1 à 12 |
Matériau de remplissage | Polystyrène/divinylbenzène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11580794
|
Cytiva
17-0727-20 |
10 ml |
423.00€
10 pièces |
N/A | |||||
10515595
|
Cytiva
17-5068-01 |
1,7 ml |
1136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Parfaitement adaptées aux séparations préparatives difficiles à toutes les échelles
- Séparations haute résolution en quelques minutes
- Hautes performances à faible contre-pressions
- Haute capacité à des débits élevés
- Large gamme de stabilité au pH
- Excellente évolutivité
- Qualité reproductible
Spécification
Surface de matrice | |
∼15 μm | |
Polystyrène/divinylbenzène | |
Colonne de phase inverse |
Taille unique | |
1 à 12 | |
Non |