Learn More
Cytiva Colonnes RESSOURCE™ et SOURCE™ 15, et 5RPC
Chromatographie en phase inverse haute performance
Marque: Cytiva 17-5068-01
1077.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21947" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Parfaitement adaptées aux séparations préparatives difficiles à toutes les échelles
- Séparations haute résolution en quelques minutes
- Hautes performances à faible contre-pressions
- Haute capacité à des débits élevés
- Large gamme de stabilité au pH
- Excellente évolutivité
- Qualité reproductible
Spécification
4,6 mm | |
100 mm | |
40 bars (580 psi) | |
15 μm | |
1 unité | |
Polystyrène/divinylbenzène | |
Acier inoxydable (316) |
0,5 à 2,5 ml/min | |
Surface de matrice | |
Taille unique | |
1 à 12 | |
1,7 ml | |
Non | |
Colonne de phase inverse |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SOURCE 15RPC, ST 4.6/100
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.