Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues 1-2,5 ml
Acier inox
46.60€ - 75.00€
Spécification
Matériau | Stainless Steel |
---|---|
Type de produit | Aiguille de rechange |
À utiliser avec (équipement) | Seringue (1 à 2,5 μl) |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Calibre d’aiguille | Longueur (impériale) de l’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Calibre d’aiguille | Longueur (impériale) de l’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15268603
|
SGE™
039038 |
0,02 po | 23 G | 7 po | Cône |
46.60€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12726317
|
SGE™
039160 |
0,02 in | 23 G | 4,52 in | Biseauté |
75.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12917616
|
SGE™
039260 |
0,01 in | 25 G | 2 po | LC |
50.50€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15278603
|
SGE™
039060 |
0,02 po | 23 G | 4,52 po | Cône |
75.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15208613
|
SGE™
039120 |
0,02 in | 23 G | 2 po | Orifice latéral ou bombé |
69.80€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12706317
|
SGE™
039130 |
0,02 in | 23 G | 2,7 in | Biseauté |
75.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15298603
|
SGE™
039116 |
0,02 po | 23 G | 2 po | Bombé |
46.60€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12716317
|
SGE™
039138 |
0,02 po | 23 G | 7 po | Biseauté |
46.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- D. E. de 0,63 mm, D. I. de 0,32 mm
- 23 jauge
Spécification
Stainless Steel | |
Aiguille de rechange | |
Seringue (1 à 2,5 μl) |