Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues 1-2,5 ml
Acier inox
Marque: SGE™ 039116
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- D. E. de 0,63 mm, D. I. de 0,32 mm
- 23 jauge
Spécification
Stainless Steel | |
0,012 po | |
0,32 mm | |
2 po | |
Bombé |
23 G | |
0,02 po | |
0,5 mm | |
Aiguille de rechange | |
Seringue (1 à 2,5 μl) |