Learn More
Trajan™ Insert droit à débit non divisé Shimadzu
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
23.50€ - 89.80€
Spécification
Longueur (métrique) | 95 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 2,6 mm |
Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12914021
|
Trajan™
0920861 |
5/boîte |
89.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12924021
|
Trajan™
092086101 |
1 de chaque |
23.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- À utiliser avec les instruments Shimazdu
Spécification
95 mm | |
2,6 mm | |
5 mm |