Learn More
Trajan™ Insert droit à débit non divisé Shimadzu
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque:  Trajan™ 092086101
Code produit. 12924021
  • 25.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Shimazdu
Spécification
Spécification
1 de chaque
Insert d’injection GC à débit non divisé, Droit
5 mm
95 mm
2,6 mm