Learn More
Grant Instruments™ Panier de rechange pour bains à ultrasons Grant
Conçu spécifiquement pour générer une activité ultrasonique maximale. Le panier de rechange Grant Instruments™ pour les bains à ultrasons Grant empêche les opérateurs d’entrer en contact avec des solutions chimiques.
Marque:  Grant Instruments™ XAB10
Code produit. 11491008
  • 114.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En acier inox
  • Fonctionne en association avec le couvercle pour créer une unité de collecte des gouttes
  • Empêche l’utilisateur d’entrer en contact avec des solutions chimiques
  • Empêche les éléments d’être appuyés contre la paroi interne de la cuve
  • Pour une utilisation avec les bains à ultrasons Grant
Spécification
Spécification
Bain à ultrasons XUB10
Acier inoxydable
(LxPxH) 467 x 100 x 115 mm