Learn More
Grant Instruments™ Panier de rechange pour bains à ultrasons Grant
Conçu spécifiquement pour générer une activité ultrasonique maximale. Le panier de rechange Grant Instruments™ pour les bains à ultrasons Grant empêche les opérateurs d’entrer en contact avec des solutions chimiques.
93.30€ - 307.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11401018
|
Grant Instruments™
XAB12 |
Bain à ultrasons XUB12 |
214.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11411018
|
Grant Instruments™
XAB18 |
Bain à ultrasons XUB18 |
270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11421018
|
Grant Instruments™
XAB25 |
Bain à ultrasons XUB25 |
307.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11481008
|
Grant Instruments™
XAB5 |
Bain à ultrasons XUB5 |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11461008
|
Grant Instruments™
XAB1 |
Bain à ultrasons XUBA1 |
93.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11471008
|
Grant Instruments™
XAB3 |
Bain à ultrasons XUBA3 |
121.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En acier inox
- Fonctionne en association avec le couvercle pour créer une unité de collecte des gouttes
- Empêche l’utilisateur d’entrer en contact avec des solutions chimiques
- Empêche les éléments d’être appuyés contre la paroi interne de la cuve
- Pour une utilisation avec les bains à ultrasons Grant
Spécification
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Grant Instruments™ Panier de rechange pour bains à ultrasons Grant