Learn More
Grant Instruments™ Plateau de base de rechange pour bains-marie sans agitation
Nécessaire si les flacons à fond plat doivent être placés directement au fond du bain. Le plateau de base de rechange Grant Instruments pour bains-marie sans agitation favorise la convection thermique dans le bain.
50.88€ - 69.75€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11436417
|
Grant Instruments™
AQBT12 |
Sub Aqua Pro 12 L |
66.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11446417
|
Grant Instruments™
AQBT26 |
Sub Aqua Pro 18/26 L |
69.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11486407
|
Grant Instruments™
AQBT2 |
Sub Aqua Pro 2 L |
50.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11496407
|
Grant Instruments™
AQBT5 |
Sub Aqua Pro 2S et 5 L, JB Nova 5 L et JB Academy 5 L |
63.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec bain-marie sans agitation série Sub Aqua Pro
- Utilisez un rack adapté à une cuve de 2, 5, 12 ou 26 litres
- Les racks sont fournis en série avec l’achat d’un bain-marie sans agitation Sub Aqua Pro
Spécification
Plateau de base | |
PC |