Learn More
Grant Instruments™ Plateau de base de rechange pour bains-marie sans agitation
Nécessaire si les flacons à fond plat doivent être placés directement au fond du bain. Le plateau de base de rechange Grant Instruments pour bains-marie sans agitation favorise la convection thermique dans le bain.
Marque: Grant Instruments™ AQBT2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec bain-marie sans agitation série Sub Aqua Pro
- Utilisez un rack adapté à une cuve de 2, 5, 12 ou 26 litres
- Les racks sont fournis en série avec l’achat d’un bain-marie sans agitation Sub Aqua Pro
Spécification
Sub Aqua Pro 2 L | |
Plateau de base | |
PC |