Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes non stériles Repetman™
En PP. Les pointes de pipettes non stériles Gilson™ Repetman™ garantissent une utilisation précise et soignée avec les liquides visqueux, denses, volatils ou chauds.
sur devis - 139.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, IVD |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Gilson™ Repetman™ |
Gamme de produits | Repetman™ |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Précision | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Précision | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12659601
|
Gilson™
F164510 |
0,1 ml | 10 % ±2, 50 % ±1, 100 % ±0.5 CV, 10 % ±1,6 %, 50 % ±1,2 %, 100 % ±1 % |
sur devis
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12669601
|
Gilson™
F164520 |
0,5 ml | 10 % ±1, 50 % ±0.5, 100 % ±0.25 CV, 10 % ±0,9 %, 50 % ±0,9 %, 100 % ±0,9 % |
139.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12679601
|
Gilson™
F164530 |
1,25 ml | 10 % ±0.6, 50 % ±0.3, 100 % ±0.15 CV, 10 % ±0,9 %, 50 % ±0,6 %, 100 % ±0,6 % |
139.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12590316
|
Gilson™
F164560 |
12.5 ml | 10 % ±0.25, 50 % ±0.15, 100 % ±0.08 CV, 10 % ±0.5 %, 50 % ±0.4 %, 100 % ±0.4 % |
139.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12689601
|
Gilson™
F164540 |
2.5 ml | 10 % ±0.4, 50 % ±0.2, 100 % ±0.1 CV, 10 % ±0.8 %, 50 % ±0.5 %, 100 % ±0.5 % |
139.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12609611
|
Gilson™
F164570 |
25 ml | 10 % ±0.25, 50 % ±0.15, 100 % ±0.08 CV, 10 % ±0.3 %, 50 % ±0.3 %, 100 % ±0.3 % |
82.30€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12619611
|
Gilson™
F164580 |
50 ml | 10 % ±0.25, 50 % ±0.15, 100 % ±0.08 CV, 10 % ±0.3 %, 50 % ±0.3 %, 100 % ±0.3 % |
45.85€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12699601
|
Gilson™
F164550 |
5 ml | 10 % ±0.3, 50 % ±0.15, 100 % ±0.08 CV, 10 % ±0.8 %, 50 % ±0.5 %, 100 % ±0.5 % |
139.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pipeteurs à déplacement positif, avec système d’identification automatique de la taille de la pointe du Repet-tip Gilson™ pour faciliter et accélérer le pipetage
- Garantissent un ajustement automatique du volume de 1 μl à 50 ml
- Opérations entièrement adaptées et intuitives avec trois modes de fonctionnement : pipetage, distribution et distribution automatisée
- Utilisation simple avec détection du débit réel de pipetage et réglage automatisé du rythme de distribution
- Chargez facilement la batterie avec le socle de chargement automatique
- Compatibles avec la plupart des pointes de seringues standard avec leur système ouvert
- L’entraînement motorisé de haute précision et la conception légère éliminent pratiquement le risque de microtraumatisme répété (MTR) ; Les pointes Repetman™ sont parfaitement adaptées aux applications de routine des secteurs cliniques, biologiques, chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médico-légaux, pour une fiabilité et une performance totales.
Spécification
CE, IVD | |
Gilson™ Repetman™ | |
Repetman™ | |
Polypropylène |