Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes non stériles Repetman™
En PP. Les pointes de pipettes non stériles Gilson™ Repetman™ garantissent une utilisation précise et soignée avec les liquides visqueux, denses, volatils ou chauds.
Marque: Gilson™ F164530
119.21 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pipeteurs à déplacement positif, avec système d’identification automatique de la taille de la pointe du Repet-tip Gilson™ pour faciliter et accélérer le pipetage
- Garantissent un ajustement automatique du volume de 1 μl à 50 ml
- Opérations entièrement adaptées et intuitives avec trois modes de fonctionnement : pipetage, distribution et distribution automatisée
- Utilisation simple avec détection du débit réel de pipetage et réglage automatisé du rythme de distribution
- Chargez facilement la batterie avec le socle de chargement automatique
- Compatibles avec la plupart des pointes de seringues standard avec leur système ouvert
- L’entraînement motorisé de haute précision et la conception légère éliminent pratiquement le risque de microtraumatisme répété (MTR) ; Les pointes Repetman™ sont parfaitement adaptées aux applications de routine des secteurs cliniques, biologiques, chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médico-légaux, pour une fiabilité et une performance totales.
Spécification
1,25 ml | |
10 % ±0.6, 50 % ±0.3, 100 % ±0.15 CV, 10 % ±0,9 %, 50 % ±0,6 %, 100 % ±0,6 % | |
Gilson™ Repetman™ | |
Polypropylène |
Non stériles | |
CE, IVD | |
Repetman™ |