Learn More
Reinecke Salt, Honeywell™
Suitable for use as a reagent for choline determination
142.75€ - 462.69€
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
13573-16-5 | |
MFCD00066638 |
Spécification
Reinecke salt | |
13573-16-5 | |
NH4[Cr(NH3)2(SCN)4] | |
NONH for all modes of transport |
268°C to 272°C | |
Solid | |
MFCD00066638 | |
336.43g/mol |
Sécurité et traitement
P280
missing translation for 'rtecsNumber' : 237-003-3