Learn More
Reinecke Salt, Honeywell™
Code produit. 15628070
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Suitable for use as a reagent for choline determination
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13573-16-5
Numéro MDL MFCD00066638
Spécification
Nom chimique ou matériau Reinecke salt
Point de fusion 268°C to 272°C
Forme physique Solid
Quantité 25 g
Formule linéaire NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 336.43g/mol
Conditionnement Flacon poly