Learn More
Techne™ Bain réfrigéré
Adapté à une large gamme de températures
4030.00€ - 4715.00€
Spécification
Caractéristiques | Bain à circulation avec unité de réfrigération intégrée, Plage de température de -35°C à +100°C, Construction robuste en acier inoxydable, Trois modèles de bain réfrigéré disponibles : 7, 12, 22 litres, Garantie de 3 ans. |
---|---|
Garantie | 3 ans |
Tension | 230 V |
Fréquence | 50/60 Hz |
Description
- Réfrigération intégrée pour un refroidissement efficace
- La structure robuste en acier inoxydable facilite le nettoyage
Spécification
Bain à circulation avec unité de réfrigération intégrée, Plage de température de -35°C à +100°C, Construction robuste en acier inoxydable, Trois modèles de bain réfrigéré disponibles : 7, 12, 22 litres, Garantie de 3 ans. | |
3 ans | |
230 V | |
50/60 Hz |