Learn More
Techne™ Bain réfrigéré
Adapté à une large gamme de températures
Marque: Techne™ 12212-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réfrigération intégrée pour un refroidissement efficace
- La structure robuste en acier inoxydable facilite le nettoyage
Spécification
12 L | |
de 35°C à 100°C | |
RB-12A | |
230 V |
20°C à 240W, 0°C à 240W, -10° ; C à 230W | |
Bain à circulation avec unité de réfrigération intégrée, Plage de température de -35°C à +100°C, Construction robuste en acier inoxydable, Trois modèles de bain réfrigéré disponibles : 7, 12, 22 litres, Garantie de 3 ans. | |
3 ans | |
50/60 Hz |