Learn More
Buerkle™ Emboîture réduite avec filetage interne
En PP.
7.35€ - 9.30€
Spécification
Type de produit | Douille à filetage intérieur réduit |
---|---|
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de lUE |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11876433
|
Buerkle™
8502-1234 |
17,5 mm |
7.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11886433
|
Buerkle™
8502-3410 |
23 mm |
9.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabrication en polypropylène
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Utilisation sans danger avec des denrées alimentaires
- Fourni en boîtes de 10
Spécification
Douille à filetage intérieur réduit | |
Denrées alimentaires de lUE | |
Autoclavable | |
Polypropylène |