Learn More
Buerkle™ Emboîture réduite avec filetage interne
En PP.
Marque: Buerkle™ 8502-1234
6.30 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en polypropylène
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Utilisation sans danger avec des denrées alimentaires
- Fourni en boîtes de 10
Spécification
Denrées alimentaires de lUE | |
Autoclavable | |
1/2 à 3/4 po |
Douille à filetage intérieur réduit | |
Polypropylène | |
17,5 mm |