Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure de laboratoire
Offre flexibilité, résistance aux déchirures et résilience pour un usage général en laboratoire. La tubulure de laboratoire Deutsch Neumann™ est fabriquée en caoutchouc naturel rouge.
Marque:  Deutsch Neumann™ 3010711
Code produit. 10324091
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Duromètre 50 Shore A
  • Bonne mémoire élastique
Spécification
Spécification
ISO 9001:2008
Caoutchouc naturel
25 m
Pour un usage en laboratoire
7 mm
11 mm
2 mm