Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure de laboratoire
Offre flexibilité, résistance aux déchirures et résilience pour un usage général en laboratoire. La tubulure de laboratoire Deutsch Neumann™ est fabriquée en caoutchouc naturel rouge.
0.30€ - 104.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 25 m |
À utiliser avec (application) | Pour un usage en laboratoire |
Couleur | Rouge |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10332040
|
Deutsch Neumann™
3010812 |
8 mm | 12 mm |
70.50€
25m |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10387819
|
Deutsch Neumann™
3011014 |
10 mm | 14 mm |
77.65€
25m |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10088439
|
Deutsch Neumann™
3010609 |
6 mm | 9 mm |
42.75€
25m |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10758921
|
Deutsch Neumann™
3010508 |
5 mm | 8 mm |
38.20€
25m |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10599271
|
Deutsch Neumann™
3011217 |
12 mm | 17 mm | ||||||
15932921
|
Deutsch Neumann™
3011217 |
12 mm | 17 mm |
104.00€
25m |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10324091
|
Deutsch Neumann™
3010711 |
7 mm | 11 mm |
2.05€
1m |
N/A | ||||
10643731
|
Deutsch Neumann™
3010407 |
4 mm | 7 mm |
0.30€
1m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Duromètre 50 Shore A
- Bonne mémoire élastique
Spécification
ISO 9001:2008 | |
25 m | |
Pour un usage en laboratoire | |
Rouge |